Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021D78

Bide Pharmatech

2,4,6-Tris(4-ethynylphenyl)-1,3,5-triazine

Synonim(y):

2,4,6-tris(4-ethynylphenyl)-1,3,5-triazine

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021D78 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C27H15N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.44
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C27H15N3/c1-4-19-7-13-22(14-8-19)25-28-26(23-15-9-20(5-2)10-16-23)30-27(29-25)24-17-11-21(6-3)12-18-24/h1-3,7-18H

Inchi Key

SSAOTGYMADTRMZ-UHFFFAOYSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Sealed in dry, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów