Przejdź do zawartości
Merck

BDPH9C021F94

Bide Pharmatech

(S)-Piperidin-3-ol

Synonim(y):

(3S)-3-piperidinol

Zaloguj się, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.

Wybierz wielkość

Produkt BDPH9C021F94 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.

Informacje o tej pozycji

Wzór liniowy:
C5H11O1N1
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.15
MDL number:

Przejdź do

Inchi Code

1S/C5H11NO/c7-5-2-1-3-6-4-5/h5-7H,1-4H2/t5-/m0/s1

Inchi Key

BIWOSRSKDCZIFM-YFKPBYRVSA-N

Shipping Temperature

Normal

Purity

95%

Storage temp.

Keep in dark place, inert atmosphere, 2-8C

Country of Origin

CN

Physical Form

White to Yellow Solid

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

hstatements

signalword

Warning

pictograms

Exclamation mark

Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów