Merck
C-280
Cannabidihexol solution
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile, as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
reference material
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.49
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1 mg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic Acid in Acetonitrile, as free base)
format
single component solution
storage temp.
-10 to -25°C
General description
This cannabinoid is a homolog of CBD that contains a longer hexyl side chain.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8 + 7087-68-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)