Przejdź do
03-314-M
Sonda Magna ChIRP U2snRNA
The Magna ChIRP U2snRNA contains a 20-mer DNA oligonucleotide complementary to the sequence of Human RNA, U2 small nuclear 1.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
931,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
931,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
manufacturer/tradename
Magna ChIRP®
technique(s)
DNA sequencing: suitable, RNA extraction: suitable (nuclear function kit), RNA purification: suitable (with magnetic beads), activity assay: suitable (protein interaction), nucleic acid detection: suitable (RNA)
NCBI accession no.
General description
Magna ChIRP U2snRNA zawiera 20-merowy oligonukleotyd DNA komplementarny do sekwencji ludzkiego RNA, U2 small nuclear 1. Sonda jest znakowana biotyną-TEG na 3-primowym końcu. Oligonukleotyd jest dostarczany w postaci gotowej do użycia w metodzie ChIRP.
Wszechobecna transkrypcja genomowa i rola niekodujących RNA w tym procesie jest szybko rozwijającą się dziedziną, która pozostaje do dokładnego zbadania w regulacji genów.
W przeszłości immunoprecypitacja chromatyny (ChIP) była wykorzystywana do badania asocjacji białek z sekwencjami genomowego DNA. Biorąc pod uwagę, że chromatyna zawiera nie tylko DNA i białka wiążące DNA, ale także białka wiążące RNA i RNA, opracowano nowe metody mapowania powiązań tych cząsteczek RNA z różnymi regionami genomu. Jedna z takich metod, oznaczona jako ChIRP (Chromatin Isolation by RNA Purification), umożliwia odzyskiwanie określonych segmentów DNA i białek przy użyciu RNA związanego z chromatyną jako celu. To unikalne podejście umożliwia izolację RNA związanych z chromatyną (np. lncRNA) w określonych regionach sekwencji genomowego DNA, a także analizę proteomiczną składników białkowych kompleksów regulatorowych lncRNA. Zestawy Magna ChIRP® RNA Interactome Kits (nr kat. 17-10494 i 17-10495) ułatwiają stosowanie tej metody i okazały się kompatybilne z tym zestawem sond.
Application
Magna ChIRP U2snRNA zawiera 20-merowy oligonukleotyd DNA komplementarny do sekwencji ludzkiego RNA, U2 small nuclear 1.
Physical form
10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0
Analysis Note
Verified by Electrospray Ionization Mass Spectrometry. Final yields are determined using UV absorbance at OD260. Concentrations are determined using UV absorbance at OD260 before pooling. Oligos will manufactured under ISO 9001 conditions.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
MAGNA CHIRP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
03313M03311M03309
description
The Magna ChIRP U2snRNA contains a 20-mer DNA oligonucleotide complementary to the sequence of Human RNA, U2 small nuclear 1.
description
The Magna ChIRP U1snRNA contains a 20-mer DNA oligonucleotide complementary to the sequence of Human RNA, U1 small nuclear 1.
description
The Magna ChIRP Mouse XIST lncRNA Probe Set contains 43 predesigned 20-mer DNA oligonucleotides tiled along and complementary to the sequence of mouse lncRNA XIST.
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Magna ChIRP®
manufacturer/tradename
Chemicon®, Magna ChIRP®
manufacturer/tradename
Chemicon®, Magna ChIRP®
manufacturer/tradename
-
NCBI accession no.
NR_002716
NCBI accession no.
NR_004430
NCBI accession no.
NR_001463
NCBI accession no.
-
technique(s)
activity assay: suitable (protein interaction), nucleic acid detection: suitable (RNA), DNA sequencing: suitable
technique(s)
nucleic acid detection: suitable (RNA), RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable (protein determination), RNA extraction: suitable (nuclear function kit), DNA sequencing: suitable, activity assay: suitable (protein interaction)
technique(s)
RNA purification: suitable (with magnetic beads), protein purification: suitable (protein determination), DNA sequencing: suitable, nucleic acid detection: suitable (RNA), RNA extraction: suitable (nuclear function kit), activity assay: suitable (protein interaction)
technique(s)
nucleic acid detection: suitable, DNA sequencing: suitable
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)