Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
C16T, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
C16T, monoclonal
species reactivity
vertebrates
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALM1(801)
General description
Masa cząsteczkowa jest związana ze znakowanym białkiem.
Znaczniki epitopowe białka wiążącego kalmodulinę (CBP) znajdują się w kilku wektorach ekspresyjnych E. coli. Kalmodulina (CaM), małe 17 kDa wszechobecne białko wiążące Ca2+, działa jako wewnątrzkomórkowy receptor Ca2+ i transdukuje transjenty Ca2+, zwykle w odpowiedzi na czynniki wzrostu. Pośredniczy w aktywności wielu enzymów regulujących Ca2+, w tym kinaz białkowych, fosfataz, syntaz tlenku azotu i fosfodiesterazy. Kalmodulina jest głównym wewnątrzkomórkowym receptorem wapnia. Jest to kwaśne białko o 148 resztach, które po związaniu Ca2+ wiąże się z krótkimi sekwencjami peptydowymi wielu białek docelowych. Uważa się, że taka interakcja wywołuje zmianę konformacyjną na celu, powodując jego aktywację. Cele obejmują konstytutywnie wyrażane syntazy tlenku azotu, kinazy CaM i PP2B / kalcyneurynę.
Immunogen
Epitop: Epitop CBP
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający znacznikowi epitopowemu białka wiążącego kalmodulinę (CBP) znajdującemu się w kilku wektorach ekspresyjnych E. coli.
Application
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Znaczniki epitopowe
To przeciwciało anty-Calmodulin Binding Protein Epitope Tag, klon C16T jest zatwierdzone do stosowania w WB do wykrywania znacznika epitopowego białka wiążącego kalmodulinę.
Biochem/physiol Actions
Rekombinowane białka zawierające znacznik epitopowy białka wiążącego kalmodulinę.
Physical form
Supernatant hodowlany z 0,05% azydkiem sodu.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20ºC od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu, a przed zdjęciem korka, odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Próbki zawierające znacznik epitopowy białka wiążącego kalmodulinę.
Próbki zawierające znacznik epitopowy białka wiążącego kalmodulinę.
Evaluated by Western Blot on lysates from transformed E. coli.
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected a recombinant protein containing the calmodulin binding protein epitope tag in lysates from transformed E. coli.
Western Blot Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected a recombinant protein containing the calmodulin binding protein epitope tag in lysates from transformed E. coli.
Other Notes
Zastępuje: 05-932
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Calmodulin Binding Protein Epitope Tag, klon C16T, królicze monoklonalne
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?