Przejdź do
05-932
Przeciwciało anty-Calmodulin Binding Protein Epitope Tag, klon C16T, królicze monoklonalne
clone C16T, Upstate®, from rabbit
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Przewidywany termin wysyłki29 października 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1980,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
C16T, monoclonal
Species reactivity:
vertebrates
Application:
WB
Citations:
21
1980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 października 2026Szczegóły
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
C16T, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALM1(801)
General description
Masa cząsteczkowa jest związana ze znakowanym białkiem.
Immunogen
Syntetyczny peptyd sprzężony z KLH odpowiadający znacznikowi epitopowemu białka wiążącego kalmodulinę (CBP) znajdującemu się w kilku wektorach ekspresyjnych E. coli.
Application
Anti-Calmodulin Binding Protein Epitope Tag Antibody, klon C16T to przeciwciało przeciwko znacznikowi epitopowemu białka wiążącego kalmodulinę do stosowania w WB.
Kategoria badawcza
Znaczniki epitopowe i ogólne zastosowanie
Podkategoria badawcza
Znaczniki epitopowe
Biochem/physiol Actions
Rekombinowane białka zawierające znacznik epitopowy białka wiążącego kalmodulinę.
Physical form
Białko A Oczyszczona immunoglobulina w 30% glicerolu, 0,07 M tris-glicyny, pH 7,4, 0,105 M NaCl, 0,035% azydku sodu jako środek konserwujący.
Format: Oczyszczony
Oczyszczone białko A
Preparation Note
Przechowywać przez 2 lata w temperaturze -20°C od daty wysyłki. Należy unikać wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę po rozmrożeniu i przed zdjęciem korka.
Analysis Note
Kontrola
Próbki zawierające znacznik epitopowy białka wiążącego kalmodulinę.
Routinely evaluated by immunoblot on E. coli transformed with a plasmid encoding a calmodulin binding protein epitope tagged protein
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)