Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 193,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
950 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 42 500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
193,00 zł
Nazwa produktu
Sodium hydroxide solution 10%, EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
9.9-10.1% (acidimetric, NaOH)
form
liquid
pH
13.8 (20 °C in H2O)
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
downstream processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
no temp limit
General description
As a result, you can integrate our products directly into your biopharmaceutical production process. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
Application
Recommended for high-risk applications: All our MQ 500 GMP (IPEC-PQG/ EXCiPACT) solutions for CIP and buffer preparation are manufactured under excipient GMP conditions and feature low endotoxin and bioburden levels.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution 10%
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
WGK
WGK 1
Kody zagrożeń
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia