Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 979,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2760,00 zł |
Informacje o tej pozycji
979,00 zł
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, Ph. Eur., USP
reg. compliance
FCC
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.5-100.5% substance (anhydrous) basis (alkalimetric)
form
fine powder
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
technique(s)
pH adjustment: suitable
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
1330 g/L
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
cation traces
Al: ≤0.2 ppm, As: ≤1 ppm, Hg: ≤1 ppm, Pb: ≤0.5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tableting
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Citric acid anhydrous powder Emprove® Essential is citric acid present in its water-free, powder form.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia