Przejdź do
1.00263
Formic acid
98-100%, EMPROVE® ESSENTIAL
Synonim(y):
Formic acid, Methanoic acid, Formylic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
245,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
430,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HCOOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.03
EC Index Number:
200-579-1
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
eCl@ss:
32150313
245,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
1.6 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥98% (alkalimetric)
form
liquid
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
12-38 % (v/v), 57 %
concentration
98-100%
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable, API processing | salt formation: suitable
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
pH
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
100-101 °C (lit.), 101 °C/1013 hPa
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
transition temp
flash point 49.5 °C
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, sulfate (SO42-): ≤0.004%, sulfite (SO32-): ≤0.002%
cation traces
As: ≤0.0003%, Cu: ≤0.002%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Formic acid can be used as acidifying agent and buffer component in a variety of pharmaceutical formulations and processes.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Temperatura zapłonu (°F)
116.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
47 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-18-6
CAS No.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia