Merck
1.00354
Kwas indolo-3-masłowy
LAB
Synonim(y):
JBAA, IBA
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
5 G
264,00 zł
25 G
618,00 zł
100 G
1750,00 zł
500 G
6950,00 zł
264,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
205-101-5
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Formularz
solid
mp
121-126 °C
rozpuszczalność
0.25 g/L
gęstość nasypowa
360 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CCCC(=O)O)cccc2
InChI
1S/C12H13NO2/c14-12(15)7-3-4-9-8-13-11-6-2-1-5-10(9)11/h1-2,5-6,8,13H,3-4,7H2,(H,14,15)
Klucz InChI
JTEDVYBZBROSJT-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.003538.0045757310
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
assay
≥98.0% (acidimetric)
assay
-
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
solubility
0.25 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
mp
121-126 °C
mp
167-170 °C
mp
-8--5 °C
mp
122-125 °C
Zastosowanie
  • Oktanal zwiększa odporność na choroby owoców cytrusowych po zbiorach poprzez biosyntezę i metabolizm aminokwasów aromatycznych...: W artykule omówiono pośrednią rolę IBA w zwiększaniu odporności na choroby owoców cytrusowych po zbiorach poprzez ułatwianie biosyntezy aminokwasów aromatycznych. (Duan et al., 2024).
  • Indukcja kalusa, a następnie regeneracja i indukcja korzenia włochategow gryce zwyczajnej: Badania te pokazują zastosowanie IBA do indukcji kalusa, a następnie regeneracji i indukcji korzenia włochatego w gryce zwyczajnej, zapewniając cenny protokół do badań genetycznych i ulepszania upraw. (Omelchenko et al., 2024).
Komentarz do analizy
Oznaczenie (kwasymetryczne): ≥ 98,0 %
Tożsamość (spektrum IR): pozytywny wynik testu
Temperatura topnienia: 122 - 125 °C
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3