Przejdź do
1.00635
Salicylic acid
fine powder EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP
Synonim(y):
Salicylic acid, 2-Hydroxybenzoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
200-712-3
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<1 hPa ( 100 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
98.0-102.0% dry basis (HPLC)
form
solid
autoignition temp.
500 °C
potency
1250-1580 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
tissue culture: suitable
pH
2.4 ( in H2O, saturated solution)
bp
211 °C/1013 hPa
mp
157-159 °C
transition temp
flash point 157 °C
solubility
water: 2 g/L at 20 °C
density
1.443 g/cm3 at 20 °C
bulk density
400‑500 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0100%, sulfate (SO42-): ≤0.0200%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[O-]c1c(cccc1)C(=O)O.[H+]
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI key
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
General description
We offer a range of high quality critical raw materials, solvents and reagents plus the documentation and expertise to meet stringent regulatory requirements. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Salicylic acid is used in dermatological medicine for skin exfoliating and acne. Salicylic acid Emprove® Essential is suitable for pharmaceutical applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salicylic acid
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia