Przejdź do
1.00802
L(+)-Tartaric acid
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF, E 334
Synonim(y):
L(+)-Tartaric acid, 2,3-Dihydroxybutanedioic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4260,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOOCCH(OH)CH(OH)COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.09
UNSPSC Code:
12352106
E Number:
E334
EC Index Number:
201-766-0
MDL number:
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
vapor pressure
<5 Pa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
99.7-100.5% dry basis (acidimetric)
form
coarse powder, crystalline
autoignition temp.
425 °C
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
pH
1.6 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
transition temp
flash point 210 °C
solubility
water: 1390 g/L at 20 °C
density
1.76 g/cm3 at 20 °C
cation traces
Ca:, passes test, Hg: ≤0.0001%, Pb: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%, As: ≤0.0001%, Ca: ≤0.0200%
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tableting
SMILES string
[O-]C(=O)C(O)C(O)C(=O)[O-].[H+].[H+]
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
FEWJPZIEWOKRBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Tartaric acid is a commonly used ingredient in both food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, tartaric acid has been used primarily as a pH modifier, and in the production of effervescent formulations.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L(+)-Tartaric acid
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
302.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
150 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia