Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 909,00 zł |
25 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 19 090,00 zł |
Informacje o tej pozycji
909,00 zł
Quality Segment
agency
BP, JP, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.5-6 (20 °C, 7.7 g/L in H2O)
bp
167 °C/1013 hPa
mp
78 °C
transition temp
flash point 100 °C
solubility
7.7 g/L
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C.ClC(Cl)(Cl)C(O)(C)C.O
InChI
1S/2C4H7Cl3O.H2O/c2*1-3(2,8)4(5,6)7;/h2*8H,1-2H3;1H2
InChI key
WRWLCXJYIMRJIN-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol hemihydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
212.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
100 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia