Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł | |
50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4200,00 zł
agency
NF
Quality Segment
vapor pressure
69 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
1800-2150 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
solubility
320 g/L
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[N+H4].N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH2O3.2H3N/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);2*1H3
InChI key
PRKQVKDSMLBJBJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium carbonate
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Co się dzieje?
WGK 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia