Informacje o tej pozycji
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
sterility
non-sterile
product line
Benzonase®, EMPROVE® EXPERT
assay
≥99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
feature
autoclavable: no
concentration
≥250 units/μL
impurities
≤0.25 EU/kU bacterial endotoxins
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
shipped in
dry ice
storage temp.
-10 to -25°C
General description
The enzyme consists of two subunits of 30 kDa each. It is functional between pH 6 and 10 and from 0-42°C and requires 1-2 mM Mg2+ for activation. The enzyme is also active in the presence of ionic and non-ionic detergents, reducing agents, PMSF (1 mM), EDTA (1 mM) and urea (relative activity depends on specific conditions). Activity is inhibited by <150 mM monovalent cations, <100 mM phosphate, <100 mM ammonium sulfate, or <100 mM guanidine HCl.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Application
Packaging
- 100,000 Units
- 500,000 Units
- 5,000,000 Units + 50,000 Units tailgate sample
Preparation Note
Legal Information
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia