Merck
1.04817
Potassium chloride solution
3 mol/l, for storage and filling of electrodes
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
250 ML
137,00 zł
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
KCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
74.55
Beilstein:
1711999
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Potassium chloride solution, 3 mol/l
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Complexometric reactions
metody
titration: suitable
pH
5.5 (20 °C in H2O)
rozpuszczalność
water: soluble
gęstość
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
P9327601371.01255
form
liquid
form
solution
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
300
density
1.13 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.13 g/mL at 20 °C
density
1.044 g/cm3
pH
5.5 (20 °C in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
reaction suitability
reaction type: Complexometric reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Zastosowanie
  • Układ rezonatora powierzchniowej fali akustycznej do eliminacji zakłócających odpowiedzi przewodności: Niniejsze badanie wprowadza nowatorskie zastosowanie roztworu chlorku potasu w kalibracji chipów rezonatora powierzchniowej fali akustycznej, eliminując zakłócenia przewodnictwa w czułych pomiarach. Technologia ta ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia precyzji zarówno w materiałoznawstwie, jak i biotechnologii, oferując solidne narzędzia analityczne dla naukowców i programistów (Rapp BE et al., 2024).
  • Opracowanie nowej procedury ciągłej jednorodnej mikroekstrakcji w fazie ciekłej: Podkreślając zastosowanie roztworu chlorku potasu w opracowywaniu nowych technik mikroekstrakcji do analizy biochemicznej, badanie to pokazuje użyteczność chlorku potasu w poprawie wykrywania amin alifatycznych w złożonych próbkach biologicznych. Postęp ten wspiera przemysł farmaceutyczny i badania kliniczne, promując lepsze metody analityczne (Shagaghipour S et al., 2024).
  • Badanie potencjału terapeutycznego soku z granatów do relaksacji macicy: Badanie to bada biokompatybilność i skuteczność roztworu chlorku potasu stosowanego wraz z naturalnymi środkami do leczenia, podkreślając jego rolę w ulepszaniu strategii dostarczania leków i leczenia w sektorze farmaceutycznym. Skupienie się na nieinwazyjnych metodach leczenia pokazuje potencjał szerszych zastosowań w opiece zdrowotnej (Al-Habib OAM et al., 2024).
  • Prosta i ekonomiczna metoda wytwarzania pojedynczych nanokanałów poprzez osadzanie elektroprzędzionych nanowłókien z tlenku polietylenu: Roztwór chlorku potasu jest tutaj wykorzystywany do tworzenia precyzyjnych nanokanałów, krytycznego elementu w materiałoznawstwie do opracowywania zaawansowanych materiałów o określonych właściwościach transportu jonów. Badania te znacząco przyczyniają się do rozwoju nanotechnologii, usprawniając procesy produkcyjne wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych (Zhou L et al., 2024).
  • Wpływ soli nieorganicznych na separację fazową częściowo mieszających się substancji rozpuszczonych: Badając wpływ roztworu chlorku potasu na procesy separacji faz, badanie to dostarcza spostrzeżeń, które mają kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych materiałów i poprawy przemysłowych technik separacji. Odkrycia te są szczególnie istotne w inżynierii środowiskowej i chemicznej, gdzie precyzyjna kontrola nad zachowaniem faz jest niezbędna (Zhao DY et al., 2024).
Komentarz do analizy
Stężenie c(KCl) = 3 mol/l
stężenie: 2,9 - 3,1 mol/l
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?