Merck
1.06076
Czerwień metylowa (C.I. 13020)
pH indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Synonim(y):
Kwas 4-dimetyloaminoazobenzeno-2′-karboksylowy
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
25 G
238,00 zł
100 G
834,00 zł
238,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 stycznia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H15N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
269.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
207-776-1
NACRES:
NA.05
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Czerwień metylowa (C.I. 13020), indicator ACS,Reag. Ph Eur
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
Formularz
powder
solid
strata
≤5% loss on drying, 110°C
kolor
red to red-violet
visual transition interval
4.4-6.0, red to yellow
mp
178-182 °C
gęstość nasypowa
300‑500 kg/m3
Amax
427-437 nm (buffer pH 6.2)
523-526 nm (buffer pH 4.5)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(C)(C)c1ccc(cc1)N=Nc2c(cccc2)C(=O)O
InChI
1S/C15H15N3O2/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20/h3-10H,1-2H3,(H,19,20)
Klucz InChI
CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
250198087141.06078
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
according to GB 4789.30-2016, according to ISO 22964:2017
agency
-
form
powder
form
crystalline
form
-
form
solid
loss
≤5% loss on drying, 110°C
loss
-
loss
-
loss
≤5% loss on drying, 110°C
color
red to red-violet
color
-
color
-
color
-
visual transition interval
4.4-6.0, red to yellow
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
visual transition interval
-
visual transition interval
-
Komentarz do analizy
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Wygląd: Czerwony do czerwono-fioletowego proszek, ewentualnie z częściami ziarnistymi.
Klarowność roztworu (1 g/l; etanol): przechodzi test
Temperatura topnienia (metoda kapilarna, pomiar temperatury w bloku grzejnym): 179 - 182 °C
Zakres przejścia: pH 4,4 - pH 6,0 Czerwony - żółty
Maksimum absorpcji (bufor pH 4,5): 523 - 526 nm
Maksimum absorpcji (bufor pH 6,2): 427 - 437 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; bufor pH 4,5; obliczona dla substancji bezwodnej): 1350 - 1500
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,005 g/l; bufor pH 6,2; obliczone dla substancji bezwodnej): 700 - 800
Zakres przejścia (zgodnie z ACS): przechodzi test
Strata przy suszeniu (110 °C): ≤ 5 %
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?