Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 kg | ||
5 kg | ||
12 kg | ||
25 kg | ||
50 kg | ||
99.9 kg |
Informacje o tej pozycji
Tego produktu nie można kupić jako gość. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami pod adresem +48 225 844 261lub
.Nazwa produktu
Sodium hydroxide pellets, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, FCC, ChP, NF, JP, E 524
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
reg. compliance
FCC
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C), 3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥98.0-100.5% (total alkilinity calculated as NaOH)
form
solid
quality
E 524
technique(s)
HPLC: suitable
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
solubility
1090 g/L
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤0.5%, chloride (Cl-): ≤0.015%, phosphate (PO43-): ≤0.002%, silicate (as SiO2): ≤0.01%, sulfate (SO42-): ≤0.010%
cation traces
Al: ≤0.001%, As: ≤0.0003%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0010%, Hg: ≤0.00001%, K: ≤0.1%, Pb: ≤0.00005%, Zn: ≤0.0025%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES string
[OH-].[Na+]
application(s)
cleaning in place
liquid formulation
ophthalmics
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
As a result, you can integrate our products directly into your biopharmaceutical production process. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
Application
- As a raw material to prepare various buffer solutions and reagents required for purification, cell culture and formulation steps.
- To adjust the pH of process solutions and final formulation.
- As a reagent for cleaning the equipment and piping in bioprocessing facilities to protect equipment and prevent cross-contamination.
- Its strong alkalinity effectively removes organic residues, proteins, and other contaminants from process equipment.
Features and Benefits
- Comprehensive, up-to-date documentation to navigate regulatory challenges, manage risks, and improve processes.
- Suitable for moderate-risk applications.
- Emprove® products are designed to facilitate compliance with global regulations (e.g., ICH Q7, EU GMP, USP, EP).
- Detailed supply chain and manufacturing information helps ensure traceability and continuity, which is critical for GMP manufacturing.
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide pellets
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Jak znaleźć numer produktu
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia