Przejdź do
1.07656
Lactose monohydrate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Synonim(y):
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3590,00 zł
21 x 25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
63 930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-559-2
3590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder, powder
autoignition temp.
390 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
reaction type: Olefin Metathesis
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
solubility
161 g/L
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tableting
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Lactose is a commonly used ingredient in food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, lactose has been used primarily for solid oral dosage forms.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia