Merck
1.08047
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego pomiaru twardości całkowitej
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
300 TESTS
469,00 zł
469,00 zł
Sprawdź dostępność w koszyku
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test twardości całkowitej, titrimetric, for use with MQUANT®
specyficzne anality
calcium, magnesium
Poziom jakości
kompatybilność
for use with MQUANT®
metoda wykrywania
titrimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.080391.111041.08312
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Opis ogólny
Metoda: miareczkowa z pipetą do miareczkowania MQuant®
Ten test twardości całkowitej MQuant® (formalnie MColortest®) jest odpowiedni do oznaczania miareczkowego przy użyciu strzykawki z podziałką. Może być stosowany w:
  • Wody gruntowe i powierzchniowe, woda morska
  • Woda pitna i mineralna
  • Wody z akwakultury
  • Woda w basenach kąpielowych
  • Woda z kotłów
Metoda
Jony wapnia i magnezu reagują ze wskaźnikiem, tworząc czerwony związek kompleksowy. Wskaźnik jest uwalniany z tego związku poprzez miareczkowanie roztworem dwuwodnej soli disodowej kwasu etylenodwuaminotetraoctowego(Titriplex® III). W punkcie końcowym miareczkowania kolor zmienia się na zielony. Twardość całkowitą określa się na podstawie zużycia roztworu do miareczkowania.
Informacje prawne
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?