Please see the link below to review the user guide for this kit:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/222/289/nitrate-spectroquant-test-kits-method-2017.pdf
Wybierz wielkość
889,00 zł
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Test azotanów, photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 100 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
specyficzne anality
nitrate
zakres pomiaru
0.10-25.0 mg/L (NO3-N)
0.4-110.7 mg/L (NO3-)
metody
photometry: suitable
Zastosowanie
aquaculture
construction materials
disposal drainage water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
swimming pools
wastewater
kompatybilność
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
metoda wykrywania
photometric (2,6-Dimethylphenol)
temp. przechowywania
15-25°C
1 of 4
Ta pozycja | 1.14773 | 1.10020 | 1.18387 |
|---|---|---|---|
| detection method photometric (2,6-Dimethylphenol) | detection method photometric (Nitrospectral) | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate | specific analyte(s) nitrate |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-) | measuring range 0.2-20.0 mg/L (NO3-N), 0.89-88.5 mg/L (NO3-) | measuring range 10-500 mg/L (NO3-) | measuring range 5-90 mg/L (NO3-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 100 | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 | compatibility for use with MQuant® StripScan App | compatibility for use with MQUANT® |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line MQuant® | product line - |
Opis ogólny
Metoda jest analogiczna do DIN 38405-9.
Test komórkowy na azotany Spectroquant® umożliwia dokładne ilościowe oznaczenie azotanów w próbkach wody. Azotan jest niezbędnym składnikiem odżywczym wymaganym do wzrostu zwierząt i roślin. Jednak podwyższony poziom azotanów może stanowić zagrożenie dla zdrowia, w szczególności dla kobiet w ciąży i niemowląt. Dlatego w wielu krajach poziom azotanów w źródłach wody jest regulowany.
Inne obszary zastosowań to analiza żywności i napojów (np. serwatki) oraz próbek środowiskowych i rolniczych (np. gleby).
Zestawy Spectroquant® Reagent Test Kits zawierają wysoce stabilne, gotowe do użycia mieszaniny odczynników do przeprowadzenia analizy zgodnie z procedurą opisaną w dołączonej ulotce z instrukcjami.
Wszystkie nasze zestawy testów komórkowych i odczynników są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Produkty
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Protokoły
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
-
what is complete procedure to use kit