Merck
1.09957
Sodium hydroxide solution
c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
1 AMP
169,00 zł
169,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352305
NACRES:
NA.21
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium hydroxide solution, for 1000 ml, c(NaOH) = 0.5 mol/l (0.5 N) Titrisol®
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acid-base reactions
stężenie
0.5 M
metody
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
gęstość
1.185 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.099581.099591.09961
concentration
0.5 M
concentration
0.25 M
concentration
0.1 M
concentration
0.01 M
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
14 (20 °C in H2O)
pH
13.8 (20 °C in H2O)
pH
13 (20 °C in H2O)
density
1.185 g/cm3 at 20 °C
density
1.185 g/cm3 at 20 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.01 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
  • Odzyskiwanie ceru i lantanu z odcieków fosfogipsowych poprzez adsorpcję z wykorzystaniem odpadów winogronowych...: W niniejszym badaniu zbadano zastosowanie roztworu wodorotlenku sodu w celu poprawy właściwości adsorpcyjnych odpadów winogronowych do odzyskiwania ceru i lantanu ze strumieni odpadów przemysłowych. Badania podkreślają potencjał wykorzystania produktów ubocznych rolnictwa w technikach rekultywacji środowiska (da Silva RNF et al., 2023).
  • Enkapsulacja metali w odpadowym piasku odlewniczym stabilizowanym spoiwem aktywowanym alkaliami: Testy ługowania wsadowego i kolumnowego: Zastosowanie roztworu wodorotlenku sodu do stabilizacji odpadowego piasku odlewniczego za pomocą aktywowanego alkaliami spoiwa wykazuje jego skuteczność w unieruchamianiu niebezpiecznych metali, oferując wgląd w zrównoważone praktyki gospodarowania odpadami (Ferrazzo ST et al., 2023).
  • Aktywowany lantanem i magnezem paligorskit do adsorpcji fosforanów w ściekach z chlewni: Podkreślając rolę roztworu wodorotlenku sodu w aktywacji paligorskitu w celu zwiększenia adsorpcji fosforanów, badanie to oferuje rozwiązanie do zarządzania składnikami odżywczymi w ściekach, przyczyniając się do bardziej efektywnych technologii oczyszczania ścieków (Zhang X et al., 2023).
  • Wpływ napojów na kompozyty żywiczne: An In Vitro Study..: Badając wpływ różnych napojów na kompozyty żywic dentystycznych, badanie to obejmuje zastosowanie roztworu wodorotlenku sodu do symulacji warunków klinicznych i oceny trwałości materiałów dentystycznych, zapewniając istotny wgląd w badania i praktykę stomatologiczną (Gradinaru I et al., 2023).
Informacje prawne
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1