Wybierz wielkość
724,00 zł
724,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Nazwa produktu
Test chromianowy, colorimetric, 0.10-1.6 mg/L (Cr), 0.22-3.6 mg/L (CrO42-), for use with MCOLORTEST®
specyficzne anality
chromate
Poziom jakości
zakres pomiaru
0.10-1.6 mg/L (Cr)
0.22-3.6 mg/L (CrO42-)
kompatybilność
for use with MCOLORTEST®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
1 of 4
Ta pozycja | 1.14402 | 1.14756 | 1.14758 |
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (Diphenylcarbazide) |
| specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) chromate | specific analyte(s) chromate |
| measuring range 0.10-1.6 mg/L (Cr) | measuring range 0.005-0.10 mg/L (Cr), 0.011-0.22 mg/L (CrO42-) | measuring range 0.10-10 mg/L (Cr), 0.22-22 mg/L (CrO42-) | measuring range 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4) |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | - |
| compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3