Merck
1.16835
Arkusze aluminiowe TLC, żel krzemionkowy 60
pkg of 50 sheets, sheet L × W 5 cm × 10 cm, aluminum support
Synonim(y):
Płytki TLC 60 z żelem krzemionkowym na podłożu aluminiowym
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
50 UNITS
528,00 zł
528,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Pozwól nam pomóc
Materiały
aluminum support
silica gel 60 matrix
Poziom jakości
Właściwości
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
opakowanie
pkg of 50 sheets
metody
thin layer chromatography (TLC): suitable
grubość warstwy
200 μm
płytka dł. × szer.
5 cm × 10 cm
arkusz dł. × szer.
5 cm × 10 cm
wielkość cząstki
10-12 μm
wielkość porów
60 Å medium pore diameter
temp. przechowywania
2-30°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.055531.057481.05724
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
plastic support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
packaging
pkg of 50 sheets
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 100 plates
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
250 μm
Opis ogólny
50 Aluminium sheets 5 x 10 cm
Our classical silica TLC plates are based on a combination of our proven silica gel 60 and the addition of a unique polymeric binder resulting in a very adherent and hard surface that will not crack or blister and even allow writing with a pensil on the surface without risk to damage the layer.
Komentarz do analizy
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm
Layer thickness: 165 - 235 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testings:
colour test
hRf-values
- bleu vif organol, colour test, lipophile:
11 - 25
- Ceres Black G, colour test, lipophile: 34 - 48
- ceres Violet brn, colour test, lipophile: 52 - 67
Inne uwagi
Replaces: 16835-2; 16835