Merck
1.16977
Ammonium Test Strips, reflectometric
20-180 mg/L (NH₄⁺), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonim(y):
Chemiczne paski testowe amonu, Pasek testowy amonu do czytnika przyrządów
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
50 TESTS
514,00 zł
514,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test amonowy, reflectometric, 20-180 mg/L (NH4+), for use with REFLECTOQUANT®
opis
quantitative
Poziom jakości
specyficzne anality
ammonium
zakres pomiaru
20-180 mg/L (NH4+)
Zastosowanie
agriculture
wastewater
kompatybilność
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
metoda wykrywania
reflectometric
temp. przechowywania
15-25°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
1.168991.168921.10024
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
specific analyte(s)
ammonium
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
compatibility
for use with MQuant® StripScan App
description
quantitative
description
quantitative
description
quantitative
description
semi-quantitative
measuring range
20-180 mg/L (NH4+)
measuring range
5.0-20.0 mg/L (NH4+)
measuring range
0.2-7.0 mg/L (NH4+)
measuring range
10-400 mg/L (NH4+)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Opis ogólny
Method: reflectometric with test strips and reagents 20 - 180 mg/l NH₄⁺ Reflectoquant®
The Reflectoquant Ammonium test includes test strips and all necessary additional reagents and is suitable for determination potentially harmful pollution in surface and ground water, which are caused by ammonium compounds. Depending on the pH level ammonia is formed, which is a potent toxin for fish. In agriculture the Reflectoquant test strips can be used to measure the ammonium nitrogen content of various types of manure and compost after sample preparation. Ammonium ions react with Neßler’s reagent to form a yellow-brown compound that is determined reflectometrically on the RQflex® 20. For pre-testing a sample in an economic and quick way to estimate the ammonium concentration and a possible dilution factor prior to using this quantitative method we recommend our semi-quantitative MQuant test strips for ammonium. Further quantitative determination methods can be found with our Spectroquant tests.
Zastosowanie
  • Ocena zestawu do badania jonów amonowych w wodzie i jego przydatności do analizy zawartości białka w żywności...: Niniejsze badanie ocenia skuteczność zestawu testowego jonów amonowych do analizy jakości wody i jego potencjalnego zastosowania do określania zawartości białka w próbkach żywności, pokazując jego wszechstronność zarówno w naukach o środowisku, jak i żywności (Wu D et al., 2022).
  • Uwaga techniczna: Ocena kolorymetrycznego testu point-of-care do pomiaru stężenia amonu w moczu u okołoporodowego bydła mlecznego...: Badania te podkreślają zastosowanie kolorymetrycznego testu amonowego do monitorowania stanu zdrowia i stanu metabolicznego bydła mlecznego, demonstrując jego praktyczne zastosowanie w medycynie weterynaryjnej (Megahed AA, Constable PD, 2020).
  • Wykorzystanie celulolitycznych bakterii wiążących azot, Azomonas agilis do skutecznej degradacji pozostałości rolniczych...: Testy amonowe są wykorzystywane do monitorowania wiązania azotu i produkcji amoniaku w badaniach degradacji mikrobiologicznej, podkreślając ich rolę w zrównoważonym rolnictwie i gospodarce odpadami (Latt ZK et al., 2018).
  • [Badanie leków i trucizn w instytucjach niewyposażonych w analizator leków i trucizn - skupienie się na prostym teście jakościowym środków powierzchniowo czynnych]...: Niniejsze badanie demonstruje zastosowanie prostych testów amonowych do analizy jakościowej środków powierzchniowo czynnych w dochodzeniach kryminalistycznych i toksykologicznych, podkreślając ich znaczenie w warunkach braku zaawansowanych instrumentów analitycznych (Kojima Y et al., 2003).
  • Test [15N] amonu do diagnostyki czynności wątroby..: Test [15N] amonowy jest wykorzystywany do oceny czynności wątroby poprzez monitorowanie metabolizmu azotu, zapewniając cenny wgląd w zdrowie wątroby i wpływ różnych metod leczenia na czynność wątroby (Jung K et al., 1989).
Komentarz do analizy
function control: conforms
Assay
- standard 1:
36 - 44 mg/l
- standard 2: 90 - 110 mg/l
- standard 3: 135 - 165 mg/l
Informacje prawne
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Krok po kroku dokładne reflektometryczne oznaczanie amonu w ściekach za pomocą odczynnika Nesslera lub błękitu indofenolowego przy użyciu systemu Reflectroquant® i pasków testowych.
Step-by-step accurate reflectometric determination of ammonium in wastewater with Nessler’s reagent or Indophenol blue using Reflectroquant®system and test strips.