Przejdź do
137142
Hexadecyltrimethylammonium bromide
EMPROVE® ESSENTIAL, meets NF
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2110,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8330,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
37 310,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
70 780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C16H33N(CH3)3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.45
UNSPSC Code:
12161900
MDL number:
2110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
meets NF
Quality Segment
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
powder
pH
5-7 (20 °C, 36.4 g/L)
mp
237-243 °C
solubility
H2O (CO2 free): soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
bulk density
390 kg/m3
application(s)
downstream processes
pharma/biopharma processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
General description
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H626952365H9151
description
EMPROVE® ESSENTIAL, meets NF
description
Molecular Biology, ≥99%
description
BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT)
description
BioXtra, ≥99%
form
powder
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
crystalline, powder or crystals
application(s)
pharma/biopharma processes
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
(DNA extraction)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
agency
meets NF
agency
-
agency
-
agency
-
pH
5-7 (20 °C, 36.4 g/L)
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
pH
5.0-7.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
pH
5.0-7 (25 °C, 36.4 g/L)
solubility
H2O (CO2 free): soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
solubility
H2O: 1/10 g/mL
solubility
H2O: 0.1 M at 40 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless to faintly yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecyltrimethylammonium bromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
471.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
244 °C - closed cup
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia