Merck
14-680
Białko HIPK3, aktywne, 10 µg
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
10 μG
1660,00 zł
1660,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 listopada 2025Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
Pozwól nam pomóc
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poziom jakości
opis
protein target HIPK3
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... HIPK3(10114)
Opis ogólny
49,7 kDa
FUNKCJA: SwissProt: Q9H422 # Wydaje się negatywnie regulować apoptozę poprzez promowanie fosforylacji FADD. Wzmacnia transkrypcję, w której pośredniczy receptor androgenowy. Może działać jako rdzeń transkrypcyjny dla czynników transkrypcyjnych homeodomen NK.
ROZMIAR: 1215 aminokwasów; 133743 Da
SUBUNIT: Współdziała z Nkx1-2. Współdziała z FAS i DAXX. Prawdopodobnie część kompleksu składającego się z HIPK3, FAS i FADD. Oddziałuje z receptorem androgenowym (AR) związanym z ligandem i stabilizuje go (przez podobieństwo). Współdziała z UBL1/SUMO-1.
LOKALIZACJA SUBKOMÓRKOWA: Cytoplazma. Jądro.
SPECYFICZNOŚĆ TISSUE: Nadekspresja w komórkach opornych na wiele leków. Wysoka ekspresja w sercu i mięśniach szkieletowych oraz na niższych poziomach w łożysku, trzustce, mózgu, śledzionie, prostacie, grasicy, jądrach, jelicie cienkim, okrężnicy i leukocytach. Nie występuje w wątrobie i płucach.
PTM: Autofosforylowany, ale autofosforylacja nie jest wymagana do aktywności katalitycznej (przez podobieństwo). & Może być sumoilowany (przez podobieństwo).
PODOBIEŃSTWO: SwissProt: Q9H422 ## Należy do nadrodziny kinaz białkowych. Rodzina kinaz białkowych CMGC Ser/Thr. Podrodzina HIPK. & Zawiera 1 domenę kinazy białkowej.
Uwaga dotycząca przygotowania
Stabilność 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki
Komentarz do analizy
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
routinely evaluated by phosphorylation of MBP (Catalog # 13-104)
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2