Przejdź do
14-736-M
Białko TAO2, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, TAO2. TAO2 is a MAP3K that doubly phosphorylates & activates the MAP2Ks, MEK3 & MEK6. For use in Kinase Assays.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2640,00 zł
250 μg
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
18 180,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32160405
Assay:
84% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in Sf21 cells
Mol wt:
Mw 138.3 kDa
2640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki13 listopada 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in Sf21 cells
assay
84% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
specific activity
1562 U/mg
mol wt
Mw 138.3 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
Gene Information
human ... TAOK2(9344)
General description
N-końcowy, znakowany 6His, rekombinowany, TAO2. TAO2 jest kinazą kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAP3K), która podwójnie fosforyluje i aktywuje kinazy kinazy MAP (MAP2K) MEK3 i MEK6.
Źródło produktu: ekspresja w komórkach Sf21
Application
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Biochem/physiol Actions
Protein Target: TAO2
Target Sub-Family: STE
Physical form
10 μg enzymu w 100 μl 50 mM Tris/HCl pH7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij 35, 270 mM sacharozy, 1 mM benzamidyny, 0,2 mM PMSF, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Ni2+/NTA-agarose
Preparation Note
Stabilność przez 6 miesięcy w temperaturze -70°C od daty wysyłki. W celu maksymalnego odzyskania produktu należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem korka.
Szybko rozmrozić fiolkę pod zimną wodą i natychmiast umieścić w lodzie. Niewykorzystany materiał przenieść do wcześniej schłodzonych probówek mikrowirówkowych i natychmiast zamrozić fiolki w ciekłym azocie przed ponownym przechowywaniem w temperaturze -70°C.
Analysis Note
Routinely evaluated by phosphorylation of 0.8 mg/ml myelin basic protein (MBP). Purity was assessed by SDS-PAGE and Coomassie blue staining using 3 μg of TAO2.
Other Notes
Aktywność specyficzna: gdzie jedna jednostka aktywności TOA2 jest zdefiniowana jako 1 nmol fosforanu włączony do 0,8 mg/ml zasadowej mieliny na minutę w temperaturze 30°C przy końcowym stężeniu ATP wynoszącym 100 μM.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
14745M14749M14545M
description
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, TAO2. TAO2 is a MAP3K that doubly phosphorylates & activates the MAP2Ks, MEK3 & MEK6. For use in Kinase Assays.
description
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human TAO3 amino acids 1-411, N47S. For use in Kinase Assays.
description
Active, N-terminal 6His-tagged, recombinant, human TAO1 amino acids 1-327. For use in Kinase Assays.
description
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human NEK2, for use in Kinase Assays.
assay
84% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
assay
84% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
assay
93% (Coomassie blue staining, SDS-PAGE)
assay
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
recombinant
expressed in Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol wt
Mw 138.3 kDa
mol wt
Mw 50.2 kDa
mol wt
Mw 41 kDa
mol wt
Mw 52.8 kDa
UniProt accession no.
Q9UL54
UniProt accession no.
Q9H2K8
UniProt accession no.
Q7L7X3
UniProt accession no.
P51955
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)