Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
description
Merck USA index - 14 4562
Quality Segment
mp
180-185 °C (lit.)
density
1.3 g/cm3 (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
SMILES string
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description OmniPur® Grade, >= 99.5%, Denaturant used for purification of nucleic acids and polypeptides from cell lysates | description ULTROL® Grade, ≥99% (titration), protein denaturant for purification of proteins, nucleic acids, and mRNA | description Molecular Biology, ≥99% |
| application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) - | application(s) advanced drug delivery |
| mp 180-185 °C (lit.) | mp 180-185 °C (lit.) | mp - | mp 180-185 °C (lit.) |
| density 1.3 g/cm3 (lit.) | density 1.3 g/cm3 (lit.) | density - | density 1.3 g/cm3 (lit.) |
| description Merck USA index - 14 4562 | description - | description Merck USA index - 14, 4562 | description - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Guanidine hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-01-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?