Przejdź do
4.80648
Sodium hydroxide solution
10 M EMPROVE® EXPERT
Synonim(y):
NaOH, Sodium hydroxide liquid, Sodium hydroxide solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
258,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
447,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
610,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2210,00 zł
200 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 170,00 zł
950 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
56 820,00 zł
950 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
56 820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
UNSPSC Code:
12352305
MDL number:
258,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium hydroxide solution 10 mol/L, EMPROVE® EXPERT
vapor pressure
3 mmHg ( 37 °C)
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
((acidimetric, NaOH)- 9.9-10.1 mol/l), 29.9-30.3% (acidimetric)
form
liquid
concentration
29.9-30.3% (acidimetric)
impurities
≤1.0% Carbonate (as Na2CO3), ≤10 ppm AI (Aluminium), ≤2.00 ppm Ni (Nickel)*, ≤3 ppm Fe (Iron)*, ≤30 ppm Sulfate (S04), ≤60 ppm Chloride (Cl)
pH
14 (20 °C in H2O)
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.33 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
downstream processes
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
Every bio-manufacturing process involves buffer preparation, pH adjustment, and cleaning. All our respective GMP (IPEC/EXCiPACT) products are manufactured under Excipient GMP conditions and feature low bioburden levels, backed by our Emprove® Program for exceptional quality and documentation support.
As a result, you can integrate our products directly into your biopharmaceutical production process. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
Application
Sodium hydroxide (NaOH) is an inorganic highly caustic metallic base and can readily absorb moisture in the air.It can be used:
  • To adjust the pH of process solutions, buffers, and media.
  • As a base for preparing various process buffers.
  • As a CIP solution to clean stainless-steel tanks and piping systems, to wash and store chromatography resins, and to regenerate membranes.
Features and Benefits
  • Comprehensive, up-to-date documentation you need to navigate regulatory challenges, manage risks, and improve processes.
  • Suitable for higher-risk applications where the lowest microbiological and endotoxin levels are of utmost importance.
  • Emprove® products are designed to facilitate compliance with global regulations (e.g., ICH Q7, EU GMP, USP, EP).
  • Detailed supply chain and manufacturing information helps ensure traceability and continuity, which is critical for GMP manufacturing.
Analysis Note
Assay (acidimetric,NaOH): 9.9 - 10.1 mol/l
Assay (acidimetric): 29.9 - 30.3 %
Identity: passes test
Carbonate (as Na₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 60 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 30 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5.0 ppm
Al (Aluminium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 3 ppm
Ni (Nickel) *: ≤ 2.00 ppm
Residual solvents (ICH Q3C): ...excluded by production process
Filtered with 0.2 µm
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection (wfi) acc. USP which conforms with highly purified water (hpw) acc. Ph Eur.
Elemental impurity specifications have been set considering ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities). Class 1-3 elements are not likely to be present above the ICH Q3D option 1 limit, unless specified and indicated (*).
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium hydroxide solution 10 mol/L
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia