Przejdź do
4.80855
Citric acid 50%
EMPROVE® EXPERT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
25 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2540,00 zł
180 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
14 540,00 zł
950 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
68 020,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352106
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówieniePoproś o próbkę
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
50%
form
liquid
technique(s)
pH adjustment: suitable
density
1.24 g/cm3 at 20 °C
application(s)
cleaning in place
downstream processes
liquid formulation
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
General description
Every bio-manufacturing process involves cleaning to protect equipment and prevent cross-contamination. All our GMP (IPEC/EXCiPACT) solutions for CIP and buffer preparation are manufactured under Excipient GMP conditions and feature low bioburden levels, backed by our Emprove® Program for exceptional quality and documentation support.
As a result, you can integrate our solutions directly into your biopharmaceutical production process. In addition to our comprehensive portfolio, we also offer custom manufacturing services to meet your exact needs.
Application
Citric acid 50% is used in the CIP process of biopharma manufacturing to effectively lower pH, chelate metal ions, and dissolve mineral deposits, ensuring thorough cleaning of equipment.
Features and Benefits
  • Comprehensive, up-to-date documentation you need to navigate regulatory challenges, manage risks, and improve processes.
  • Suitable for higher-risk applications where the lowest microbiological and endotoxin levels are of utmost importance.
  • Emprove® products are designed to facilitate compliance with global regulations (e.g., ICH Q7, EU GMP, USP, EP).
  • Detailed supply chain and manufacturing information helps ensure traceability and continuity, which is critical for GMP manufacturing.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Kody zagrożeń
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
77-92-9
CAS No.
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Pobierz Dossiers
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..
Masz już ten produkt?
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Masz trudności ze znalezieniem produktu lub numeru serii/partii?
Podczas wyświetlania na stronie internetowej numery produktów są łączone z wielkością przesyłki / ilością (przykład: T1503-25G). Pamiętaj że w polu „Numer produktu” należy podać TYLKO numer produktu (przykład: T1503).
Przykład:
T1503
Numer produktu
-
25G
Wielkość opakowania/ilość
Przykłady dodatkowe:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
wpisz jako 1.000309185)
Mieć kłopoty? Poczuj się swobodnie w kontakcie Pomoc techniczna dla wsparcia