Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated
zanieczyszczenia
≤10 EU/mg Endotoxin (dry weight)
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
methanol: 20 mg/mL
water: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16?,18+,22+;;/m0../s1
Klucz InChI
MKSVFGKWZLUTTO-USYAMCSGSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
protein synthesis
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Kaufman, S.H., et al. 1993. Cancer Res.53, 3976.
de la Luna, S. and Ortín, J. 1992. Methods Enzymol.216, 376.
Chow, S.C., et al. 1991. Exp. Cell Res. 216, 149.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3