Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1390,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 listopada 2026Szczegóły
description
RTECS - EJ7230000
Merck USA index - 14, 8743
Quality Segment
assay
≥99% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H2]CCC[N+H3]
InChI
1S/C10H26N4.4ClH/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12;;;;/h13-14H,1-12H2;4*1H
InChI key
XLDKUDAXZWHPFH-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
phospholipase C α
nNOS
Preparation Note
Other Notes
Escargueil-Blanc, I., et al. 1994. FASEB J.8, 1075.
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Tompkins, T.A. and Moscarello, M.A. 1994. Biochim. Biophys. Acta1206, 1208.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Ask, A., et al. 1992. Cancer Lett.66, 29.
Chida, N., et al. 1992. Brain Res.593, 57.
Khan, A.U., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 11428.
Messena, L., et al. 1992. J. Leukoc. Biol. 52, 585.
Pawelczyk, T., et al. 1992. Arch. Biochem. Biophys.297, 328.
Shantz, L.M., et al. 1992. Biochem. J.288, 511.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description BioReagent, Molecular Biology | description ≥99.0% (AT), powder or crystals | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (AT) |
| form solid | form solid | form powder or crystals | form powder |
| assay ≥99% (titration) | assay - | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥99.5% (AT) |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 10-30°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. - |
| storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spermine, Tetrahydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?