Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Przewidywana wysyłka DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 397,00 zł |
Informacje o tej pozycji
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
solubility
water: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])([O-])O[P](=O)([O-])O[P](=O)([O-])OC[C@H]1O[C@H]([C@@H]([C@@H]1O)O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H15N2O15P3/c12-5-1-2-11(9(15)10-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,10,12,15)(H2,16,17,18)/p-4/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
PGAVKCOVUIYSFO-XVFCMESISA-J
General description
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description Type VI, ≥90% | description ≥80% | description HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥90% | assay ≥80% | assay ≥95 (HPLC) |
| form solid | form - | form powder | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?