Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 reactions | Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32039090
1640,00 zł
Przewidywany termin wysyłki24 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Features and Benefits
- Brak enzymów restrykcyjnych lub specjalnych starterów
- Bezpośrednia ligacja produktu PCR z wektorem
- Kompatybilny z polimerazami, które pozostawiają pojedyncze nawisy 3´-dA
- Niebieski/biały screening z wektorami pSTBlue-1 lub pETBlue-1
- Prosty protokół zajmuje zaledwie 40 minut od produktu PCR do umieszczenia transformantów na płytkach
- Bezpośrednia ligacja produktu PCR z wektorem
- Kompatybilny z polimerazami, które pozostawiają pojedyncze nawisy 3´-dA
- Niebieski/biały screening z wektorami pSTBlue-1 lub pETBlue-1
- Prosty protokół zajmuje zaledwie 40 minut od produktu PCR do umieszczenia transformantów na płytkach
Other Notes
20 rxn40 rxn
•2 × 0.5 µg4 × 0.5 µgpETBlue-1 AccepTor Vector
•10 µl10 µlAccepTor Vector Positive Control Insert
•2 × 0.5 µg4 × 0.5 µgpETBlue-1 AccepTor Vector
•10 µl10 µlAccepTor Vector Positive Control Insert
Legal Information
Ten produkt jest objęty amerykańskim patentem 5,856,144 należącym do EMD Chemicals Inc. lub jej podmiotów stowarzyszonych.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description Novagen′s pETBlue-2 vector is designed to identify recombinants by traditional blue/white screening while also allowing T7lac promoter based expression of target genes. |
| form solid | form - | form - | form liquid |
| technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) - | technique(s) molecular cloning: suitable | technique(s) molecular cloning: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename Novagen® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Novagen® |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?