Novagen′s pETBlue-2 vector is designed to identify recombinants by traditional blue/white screening while also allowing T7lac promoter based expression of target genes.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKU
Dostępność
Cena netto
20 μg
70609-3
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1620,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
eCl@ss:
32150319
70609-3
1620,00 zł
Przewidywany termin wysyłki19 listopada 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Wektor pETBlue-2 został zaprojektowany do identyfikacji rekombinantów poprzez tradycyjne niebiesko-białe badania przesiewowe, jednocześnie umożliwiając ekspresję genów docelowych w oparciu o promotor T7lac. Badanie przesiewowe jest niezależne od ekspresji, ponieważ promotor ekspresji T7lac znajduje się w przeciwnej orientacji w stosunku do promotora E. coli, który pośredniczy w niebieskim/białym badaniu przesiewowym. pETBlue-2 definiuje otwartą ramkę odczytu, a wstawki muszą być klonowane w ramce, jeśli pożądana jest ekspresja. Wektor posiada rozszerzone miejsce wielokrotnego klonowania (MCS) i opcjonalne C-końcowe sekwencje HSV-Tag i His-Tagsekwencje. Sekwencja jest numerowana od pierwszej zasady sekwencji promotora T7.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Novagen′s pETBlue-2 vector is designed to identify recombinants by traditional blue/white screening while also allowing T7lac promoter based expression of target genes.
description
-
description
-
description
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
-
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
molecular cloning: suitable
technique(s)
-
technique(s)
molecular cloning: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles, OK to freeze
storage condition
OK to freeze
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
manufacturer/tradename
Novagen®
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)