Wybierz wielkość
120,00 zł
203,00 zł
387,00 zł
1740,00 zł
3400,00 zł
120,00 zł
Formularz
powder
temp. samozapłonu
>200 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.0-8.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
170-175 °C
rozpuszczalność
590 g/L
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)C(O)C(O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C6H12O7.Na/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1
Klucz InChI
UPMFZISCCZSDND-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | 8.20601 | 8.14723 | 8.17054 |
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
| solubility 590 g/L | solubility - | solubility - | solubility 590 g/L |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C |
| mp 170-175 °C | mp 174-176 °C | mp 137-141 °C | mp 170-175 °C |
| autoignition temp. >200 °C | autoignition temp. >200 °C | autoignition temp. - | autoignition temp. >200 °C |
Komentarz do analizy
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +11.5 - +12.5 °
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1