Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 671,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121815
eCl@ss:
32060190
671,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócfitting
10 mm connector, tubing for 6x8 mm
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Nasze komponenty wycofujące i zabezpieczające można łatwo ze sobą łączyć dzięki szerokiemu wyborowi reduktorów, adapterów i złączy. Ze względu na dużą różnorodność, możliwe są różne niestandardowe instalacje - wszystko dla indywidualnych wymagań.
To szybkozłącze jest wykonane ze stali nierdzewnej ze specjalnym wysokiej jakości uszczelnieniem dla maksymalnej ochrony jakości naszych rozpuszczalników. Jest wyposażony w złącze rurowe do rur 10 mm i złącze rurowe 8x6 mm.
To szybkozłącze jest wykonane ze stali nierdzewnej ze specjalnym wysokiej jakości uszczelnieniem dla maksymalnej ochrony jakości naszych rozpuszczalników. Jest wyposażony w złącze rurowe do rur 10 mm i złącze rurowe 8x6 mm.
między rurą (6x8 mm) a rurą (O.D. 10 mm)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 10 mm connector, tubing for 6x8 mm | description 6 mm inlet, 8 mm outlet | description connector O.D. 10 mm | description for use with product tube (8 x 6 mm) |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit | storage temp. no temp limit |
| fitting 10 mm connector, tubing for 6x8 mm | fitting 6 mm inlet, 8 mm outlet | fitting - | fitting - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?