Wybierz wielkość
1940,00 zł
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rabbit, mouse, monkey, human, rat, feline
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SLC6A1(6529)
1 of 4
Ta pozycja | SAB2105532 | AB1766 | AB5802 |
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| Gene Information human ... SLC6A1(6529) | Gene Information human ... SLC6A1(6529) | Gene Information human ... SLC6A3(6531) | Gene Information human ... SLC6A3(6531) |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunohistochemia
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3