Merck
ABE1392
Przeciwciało anty-fosfo SIRT1 (Ser682)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
NAD-dependent protein deacetylase sirtuin-1, hSIRT1, Regulatory protein SIR2 homolog 1, SIR2-like protein 1, hSIR2, SirtT1 75 kDa fragment, 75SirT1, phospho SIRT1 (Ser682)
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
100 μG
1830,00 zł
1830,00 zł
Przewidywany termin wysyłki29 stycznia 2026Szczegóły
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
feline (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer682 )
informacje o genach
human ... SIRT1(23411)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
SAB5700048SAB5700606PLA0132
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity purified immunoglobulin
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
Gene Information
human ... SIRT1(23411)
Gene Information
rabbit ... Sirt1(23411)
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200, western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-4 μg/mg, western blot: 1:2,000- 1:10,000
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
Opis ogólny
NAD-zależna deacetylaza białkowa sirtuina-1 (UniProt Q96EB6; znana również jako hSIR2, hSIRT1, NAD-zależna deacetylaza sirtuina-1, białko regulatorowe SIR2 homolog 1, Sir2-like 1, SIR2-like protein 1, SIR2alpha, Sirtuin type 1) jest kodowana przez gen SIRT1 (znany również jako SIR2L1) (Gene ID 23411) u człowieka. Sirtuiny stanowią rodzinę deacetylaz zależnych od NAD+ występujących w prawie wszystkich badanych organizmach. Sirtuiny są zaangażowane w regulację wielu procesów, w tym starzenia, transkrypcji, apoptozy i odporności na stres. Pełna długość SirT1 (FLSirT1) odgrywa ważną rolę w homeostazie ludzkiej chrząstki i przeżyciu chondrocytów poprzez pośredniczenie w ekspresji głównych składników anabolicznych chrząstki, kolagenu 2 (I) i agrekanu. Wytwarzanie transkrypcyjnie nieaktywnego fragmentu 75-kDa (75SirT1) poprzez specyficzne dla miejsca rozszczepienie FLSirT1 w aminokwasie 533 przez katepsynę B jest mechanizmem antyapoptotycznym promującym przeżycie ludzkich chondrocytów z chorobą zwyrodnieniową stawów (OA) po ekspozycji na cytokiny prozapalne. Wykazano, że fragment 5SirT1 wiąże się z cytochromem c i prawdopodobnie blokuje tworzenie apoptosomu. Fosforylacja odgrywa ważną rolę w modulowaniu aktywności SirT1. Zidentyfikowano wiele kinaz i odpowiadających im miejsc fosforylacji SirT1, w tym pT344 ukierunkowane przez AMPK, pT530 i pS540 ukierunkowane przez Cdk1/Cyclin B, pS46 (mysz) lub pS47 (człowiek) ukierunkowane przez JNK1, pT522 ukierunkowane przez DYRK1A i DYRK3, a także pS27 i pS47 ukierunkowane przez CaMKKβ.
Zaobserwowano ~110 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa (81,7 kDa/izoforma 1 i 61,1 kDa/izoforma 2). W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający ludzkiemu fosfo SIRT1 (Ser682) w pobliżu C-końca.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo SIRT1 (Ser682), nr kat. ABE1392, jest wysoce specyficznym króliczym przeciwciałem poliklonalnym, które jest skierowane przeciwko SIRT1 i zostało przetestowane w Western Blotting.
Działania biochem./fizjol.
Ser682 izoformy 1 hSIRT1 jest odpowiednikiem Ser496 izoformy 2 hSIRT1 (delta-exon8).
Komentarz do analizy
Evaluated by Western Blotting in Nocodazole treated H1299 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected phospho SIRT1 (Ser682) in 10 µg of Nocodazole treated cell lysate.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
A major focus of breast cancer research is to understand the mechanisms responsible for disease progression and drug resistance. Toward that end, it has been found that approximately two thirds of all human breast carcinomas overexpress the Estrogen Receptor α (ERα) protein and it remains the primary pharmacological target for endocrine therapy1,2. The normal cellular function of ERα is as a transcription factor that mediates a wide variety of physiological processes, many of which are dependent upon phosphorylation of the receptor at specific amino acid residues3,4. Indeed, ERα is known to be phosphorylated at a multitude of different sites, yet how these all correlate to disease remains unclear5. Here, we interrogated multiple sites of ERα for phosphorylation status by screening an extensive panel of different breast cancer patient samples and other non-breast cancer tissue microarray (TMA) slide samples to determine their relevance to disease.