Merck
BI-1L-BK
Blood typing Bulk Reagent - Rare Specificities & AHG
Anti-Jka from the clone MS-15, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Synonim(y):
Anti-Jka (clone MS-15) Blood Grouping Reagent
Zaloguj sięaby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Note: For further information on price, availability or to place an order, please contact us
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
MS-15, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 L
stężenie
30-55 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
BI-10X2ML-BBI-10X2ML-UBE-10X2ML-U
antibody form
unpurified
antibody form
-
antibody form
unpurified
antibody form
unpurified
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
clone
MS-15, monoclonal
clone
MS-15, monoclonal
clone
MS-15, monoclonal
clone
MS-8, monoclonal
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
isotype
IgM
isotype
IgM
isotype
IgM
isotype
IgM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
For the manufacture of blood typing IVD′s
For In Vitro use only
Zastosowanie
Bulk
Tube technique
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1