Merck
Gotowe odczynniki do typowania krwi
Butelki z zakraplaczem zawierające gotowe odczynniki do typowania krwi Bioscot<sup>®</sup>
Odczynniki gotowe
Odczynniki do typowania krwi firmy Millipore® są wytwarzane z ludzkich lub mysich przeciwciał monoklonalnych i są formułowane w rozcieńczalnikach o niskiej zawartości białka. Odczynniki monoklonalne mają wiele zalet w porównaniu z produktami poliklonalnymi.
  • Wysoka specyficzność - brak ryzyka zanieczyszczenia przeciwciał
  • Stałość między partiami
  • Niskie ryzyko zagrożenia biologicznego
  • Przeciwciała IgM umożliwiają bezpośrednią aglutynację, reagują bez potrzeby pośredniego testu antyglobulinowego i mogą być stosowane do typowania komórek z dodatnim bezpośrednim testem antyglobulinowym.
Oferujemy szeroką gamę gotowych odczynników, zaprojektowanych w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb komercyjnych. Nasze najwyższej jakości odczynniki BIOSCOT® do diagnostyki in vitro (IVD) są w pełni zgodne z rozporządzeniem UE 2017/746, zapewniając najwyższe standardy jakości i niezawodności. Ponadto dostarczamy gotowe odczynniki w formatach masowych, odczynniki do użytku badawczego i nieoznakowane fiolki.
Mamy wieloletnie doświadczenie w pomaganiu klientom w rejestracji produktów w innych krajach, więc niezależnie od tego, czy Twój produkt jest oznaczony etykietą Millipore®, czy też w Twoim własnym stroju handlowym, możemy pomóc Ci w rejestracji produktu.
Odczynniki z oznaczeniem BIOSCOT® nie są dostępne dla klientów we wszystkich regionach geograficznych.
Odczynniki luzem, odczynniki do badań i nieoznakowane fiolki mają taką samą reaktywność i właściwości jak nasze odczynniki BIOSCOT® z oznaczeniem CE. Odczynnik luzem i amp; nieoznakowane formaty fiolek są przeznaczone do dalszej produkcji lub użytku niediagnostycznego. Odczynniki oznaczone do użytku badawczego nie są przeznaczone do stosowania w diagnostyce klinicznej.
Produkty
Sortuj według istotności
Wyświetlanie 1-20 z 141
Zmień widok
Wyświetlanie 1-20 z 141
Porównaj
Numer produktu
Nazwa produktu
Opis produktu
Cennik
Powiązane zasoby
Powiązane materiały wideo
Obraz przedstawia profesjonalną scenerię, w której osoba ma na sobie biały fartuch laboratoryjny i jasnoniebieskie lateksowe rękawiczki. Jest zaangażowana w precyzyjne zadanie, obsługę sprzętu lub przeprowadzanie eksperymentu w środowisku laboratoryjnym wypełnionym różnymi rozmytymi urządzeniami w tle.
Przeciwciała monoklonalne do typowania krwi
Zapoznaj się z naszą ofertą przeciwciał monoklonalnych w różnych formach, od standaryzowanych półproduktów, FFMU, gotowych odczynników luzem, przeciwciał i odczynników do użytku badawczego.