forma przeciwciała
unpurified
klon
TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 50 L
stężenie
10-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
7.1-7.3
izotyp
IgG
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | BM-10X10ML-B | BM-10X10ML-U | BM-1L-BK |
|---|---|---|---|
| clone TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal | clone TH-28/MS-26, monoclonal | clone TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal | clone TH-28 Human IgM/MS-26 Human IgG, monoclonal |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source human |
| antibody form unpurified | antibody form - | antibody form unpurified | antibody form unpurified |
| Quality Level 600 | Quality Level 600 | Quality Level 600 | Quality Level 600 |
| form liquid | form - | form liquid | form liquid |
| isotype IgG, IgM | isotype IgG, IgM | isotype IgG, IgM | isotype IgG, IgM |
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1