Przejdź do
DCABLES
DirectLoad™ Kable do elektroforezy (czarno-czerwone)
replacement cables, compatible with the DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems
Synonim(y):
mini kable do systemu elektroforezy, midi kable do systemu elektroforezy,, poziome kable do systemu elektroforezy, kable do systemu elektroforezy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 each
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
338,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41105303
NACRES:
NA.31
338,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2026Szczegóły
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
packaging
pkg of 2 units
technique(s)
electrophoresis: suitable
application(s)
pharmaceutical
compatibility
for use with DirectLoad™ Mini and Midi branded products
General description
Kable do elektroforezy DirectLoad™ (czarno-czerwone) do systemów elektroforezy poziomej DirectLoad™ Mini i Midi. Systemy do elektroforezy poziomej DirectLoad™ Mini i Midi zapewniają badaczom elastyczne i łatwe w użyciu platformy do eksperymentów elektroforezy DNA i RNA w żelu agarozowym. Kompatybilne tace na żele Mini lub Midi, grzebienie i objętości można modyfikować zgodnie z potrzebami badawczymi. Produkty Mini Electrophoresis System są optymalne do eksperymentów o małej i średniej wydajności, podczas gdy produkty Midi Electrophoresis System są optymalne do eksperymentów o dużej wydajności.
Application
Elektroforeza w żelu agarozowym DNA, elektroforeza w żelu agarozowym RNA
Features and Benefits
Napięcie znamionowe 1500 V z wysuwanymi złączami 4 mm
Legal Information
DirectLoad is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D3937DMIDIDMINI
description
replacement cables, compatible with the DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems
description
ready-to-use marker for DNA electrophoresis
description
for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis
description
for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis
compatibility
for use with DirectLoad™ Mini and Midi branded products
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 2 units
packaging
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
electrophoresis: suitable, nucleic acid detection: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable, nucleic acid detection: suitable
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)