Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 84,10 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 245,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 337,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 412,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 557,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 557,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 640,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł |
1 each | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
84,10 zł
description
For use with DirectLoad™ and DirectLoad™ Midi branded products
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
technique(s)
electrophoresis: suitable, nucleic acid detection: suitable
application(s)
pharmaceutical
General description
Application
Features and Benefits
- Łatwe do kliknięcia i oznaczone kolorami mocowania zapewniają bezpieczeństwo i montaż w jednej orientacji
- Dla bezpieczeństwa pokrywa DirectLoad™ odłącza źródło zasilania po zdjęciu.
- Tacki na żelDirectLoad™ i zapory żelowe są szczelne i umożliwiają równoległe przygotowywanie żelu agarozowego.
- Zmaksymalizuj wszechstronność eksperymentów dzięki wielu tacom na żel i rozmiarom grzebieni
- GrzebienieDirectLoad™ mają regulowaną wysokość i działają jako prowadnice do ładowania próbek za pomocą pipet jedno- i wielokanałowych.
- Aby zwiększyć trwałość systemu, dostępne są akcesoria zamienne
Other Notes
(1) DirectLoad™ Midi Tank (Including Electrodes) - DMS15-TANK,
(1) DirectLoad™ Midi Lid - DMS15-LID,
(1) DirectLoad™ Midi 15 x 7cm Gel Tray - DMS15-TR7,
(1) DirectLoad™ Midi 15 x 10cm Gel Tray - DMS15-TR10,
(1) DirectLoad™ Midi 15 x 15cm Gel Tray - DMS15-TR15,
(2 total) DirectLoad™ Midi Gel Tray Dams - DMS15-DAMS,
(2) DirectLoad™ Midi comb, 20 sample, 1mm - DMS15-20-1,
(1) DirectLoad™ Midi Loading Guides - DMS15-LG,
(1) DirectLoad™ Electrophoresis cables (Black & Red) - DMS-CABLES.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis | description for agarose gel DNA and RNA horizontal electrophoresis | description replacement cables, compatible with the DirectLoad™ Mini and Midi Horizontal Electrophoresis Systems |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 2 units |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| description For use with DirectLoad™ and DirectLoad™ Midi branded products | description for use with DirectLoad™ and DirectLoad™ Mini branded products | description - |
| technique(s) electrophoresis: suitable, nucleic acid detection: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, nucleic acid detection: suitable | technique(s) electrophoresis: suitable |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?