The HC5B-140K single plex has been tested with HCMPEX1-19K and HCMP2MAG-19K. Cross reactivity is observed with C5, C5a, and C9 in HCMPEX1-19K. However, no cross reactivity is observed with any analytes in HCMP2MAG-19K. There hasn't been testing for cross reactivity between HCMPEX1-19K and HCMP2MAG-19K.
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
Poziom jakości
metody
multiplexing: suitable
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
1 of 4
Ta pozycja | HCMP2MAG-19K | HC5B9-140K | HCVD1MAG-67K |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Milliplex® | manufacturer/tradename Milliplex® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Milliplex® |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| technique(s) multiplexing: suitable | technique(s) multiplexing: suitable | technique(s) multiplexing: suitable | technique(s) multiplexing: suitable |
| shipped in wet ice | shipped in ambient | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| detection method fluorometric | detection method fluorometric (Luminex xMAP) | detection method fluorometric (Luminex® xMAP®) | detection method fluorometric (Luminex xMAP) |
Opis ogólny
Układ dopełniacza składa się z trzech różnych jednoczesnych szlaków. Szlak klasyczny jest stymulowany przez kompleksy antygen-przeciwciało; szlak alternatywny spontanicznie aktywuje się w kontakcie z powierzchniami komórek patogennych; szlak lektyn wiążących mannozę rozpoznaje cukry mannozowe zwykle obecne tylko na powierzchniach komórek patogennych.
Uważa się, że układ dopełniacza odgrywa kluczową rolę w wielu chorobach o podłożu immunologicznym, takich jak astma lub posocznica, a także w wielu chorobach autoimmunologicznych, w tym w toczniu rumieniowatym układowym, nieswoistym zapaleniu jelit, reumatoidalnym zapaleniu stawów i stwardnieniu rozsianym. Staje się również coraz bardziej związany z chorobami neurologicznymi, takimi jak choroba Alzheimera, oraz stanami takimi jak urazy rdzenia kręgowego. MILLIPLEX® Human Complement Expanded Panel 1 to 9-pleksowy zestaw do jednoczesnego oznaczania ilościowego dowolnego lub wszystkich następujących analitów w próbkach surowicy, osocza lub supernatantu hodowli: C2, C4b, C5, C5a, C9, czynnik D (Adipsin), czynnik I, lektyna wiążąca mannozę (MBL) i Properdin.
Opakowanie
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Powiązane treści
Immunology multiplex assays, like MILLIPLEX® assays, allow researchers to investigate more immune biomarkers simultaneously, saving time and resources.
Discover the benefits of MILLIPLEX® multiplex assays, based on Luminex® xMAP® multiplex assay technology, that provide consistent, high-quality results and see how these multiplex biomarker Luminex® assays are being used to advance research.
Immunologiczne testy multipleksowe, takie jak testy MILLIPLEX®, pozwalają badaczom na jednoczesne badanie większej liczby biomarkerów immunologicznych, oszczędzając czas i zasoby.
Odkryj zalety testów multipleksowych MILLIPLEX®, opartych na technologii testów multipleksowych Luminex® xMAP®, które zapewniają spójne, wysokiej jakości wyniki i zobacz, w jaki sposób te multipleksowe testy biomarkerów Luminex® są wykorzystywane do postępu badań.
-
Is there any available data on mixing and matching the complement markers across the three panels? Additionally, is there any data on spiking the C5b-9 analyte into the other two panels?