Wybierz wielkość
1850,00 zł
1850,00 zł
Przewidywany termin wysyłki01 grudnia 2025Szczegóły
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
Materiały
PVDF
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene support
polypropylene vent cap
silicone seal
Poziom jakości
zgodność regionalna
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
autoclavable compatible
linia produktu
Opticap® XL 2
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Forward)
3.4 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
metody
bioburden reduction: suitable
Długość
14.2 cm (5.6 in.)
Szerokość
3.3 in.
długość nominalna kartridża
2 in. (5 cm)
Średnica
8.4 cm (3.3 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.09 m2
śr. przyłącza doprowadzającego
1.5 in.
szer. od złącza doprowadzającego do złącza odprowadzającego
14.2 cm (5.6 in.)
śr. przyłącza odprowadzającego
9/16 in.
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤10 mg/capsule
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.45 μm
moc wejściowa
sample type liquid
punkt pęcherzykowania
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
dopasowywanie
1/4 in. drain/vent hose barb (with double O-ring Seal)
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
1 of 4
Ta pozycja | KPHLA02FH3 | KPHLA02TT3 | KPHLA02HH3 |
|---|---|---|---|
| pore size 0.45 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.45 μm |
| product line Opticap® XL 2 | product line Opticap® XL 2 | product line Opticap® XL 2 | product line Opticap® XL 2 |
| filtration area 0.09 m2 | filtration area 0.09 m2 | filtration area 0.09 m2 | filtration area 0.09 m2 |
| technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable | technique(s) bioburden reduction: suitable |
| matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® | matrix Durapore® |
| material PVDF , polypropylene housing, polypropylene vent cap, silicone seal, polypropylene support | material PVDF , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal | material PVDF , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal | material PVDF , polypropylene , polypropylene housing, polypropylene support, polypropylene vent cap, silicone seal |
Opis ogólny
Opakowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Zgodność z GMP dzięki programowi Emprove®
Przyspiesz kwalifikacje, zachowaj zgodność i oszczędzaj czas dzięki Emprove® Dossiers.
Uwaga: zostaniesz przeniesiony do EmproveSuite.com. Twoja nazwa użytkownika i hasło są niezależne od SigmaAldrich.com i mogą się różnić.
Zarejestruj się za darmo i uzyskaj dostęp do Emprove® Dossiers w ciągu kilku minut. Uaktualnij swój plan subskrypcji, aby odblokować zaawansowaną i spersonalizowaną zawartość w Emprove® Suite.
Nie znalazłeś tego, czego szukasz? Odwiedź stronę pomocy programu Emprove®..