Merck
MAB2510
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody, original GFP only, clone 264-449-2
clone 264-449-2, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
GFP
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
25 μG
773,00 zł
100 μG
1870,00 zł
773,00 zł
Przewidywany termin wysyłki09 grudnia 2025Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1097
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
264-449-2, monoclonal
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
all
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
G6539G6795MAB3580
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
264-449-2, monoclonal
clone
GFP-20, monoclonal
clone
GSN24, monoclonal
clone
monoclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
isotype
IgG1
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C, 2-8°C
storage temp.
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
Opis ogólny
The Green Fluorescent Protein (GFP) from the jellyfish Aequorea victoria is used as a fluorescent indicator for monitoring gene expression in a variety of cellular systems, including living organisms and fixed tissues. Unlike other bioluminescent reporters, GFP fluoresces in the absence of substrates, cofactors, or other intrinsic or extrinsic proteins. Purified GFP is a 27 kDa monomer consisting of 238 amino acids and emits green light (emission maximum at 509 nm) when excited with blue or UV light.
Immunogen
Epitope: original GFP only
highly-purified native GFP
Zastosowanie
Anti-Green Fluorescent Protein Antibody, original GFP only, clone 264-449-2 is an antibody against Green Fluorescent Protein for use in IP, WB & IC.
Immunocytochemistry
Immunoblotting: 1:1000
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions and protocols must be determined by the end user.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Działania biochem./fizjol.
Directed against a bacterially-expressed fusion protein. Also reacts with red-shifted GFP-variant. Does not react with enhanced GFP.
Postać fizyczna
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in 0.02M Phosphate buffer, 0.25M NaCl, pH 7.6 with 0.1% sodium azide.
Uwaga dotycząca przygotowania
Store at 2-8°C for up to 12 months.
During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Komentarz do analizy
Tested
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fei Mao et al.
Acta neuropathologica, 142(4), 629-642 (2021-06-22)
The neurodegenerative diseases amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and frontotemporal lobar degeneration with TAR DNA-binding protein-43 (TDP-43) inclusions (FTLD-TDP) share the neuropathological hallmark of aggregates of TDP-43. However, factors governing the severity and regional distribution of TDP-43 pathology, which may account
Guoqiang Cai et al.
The FEBS journal, 272(7), 1625-1638 (2005-03-30)
Neurotransmitter transporters play a major role in achieving low concentrations of their respective transmitter in the synaptic cleft. The GABA transporter GAT1 belongs to the family of Na(+)- and Cl(-)-coupled transport proteins which possess 12 putative transmembrane domains and three
Evangelia K Siska et al.
PloS one, 12(9), e0185498-e0185498 (2017-09-28)
Diabetes is a chronic disease characterized by high levels of blood glucose. Diabetic patients should normalize these levels in order to avoid short and long term clinical complications. Presently, blood glucose monitoring is dependent on frequent finger pricking and enzyme
Nguyet Nguyen et al.
Cell communication and signaling : CCS, 15(1), 48-48 (2017-11-16)
Human hyaluronic acid (HA) molecules are synthesized by three membrane spanning Hyaluronic Acid Synthases (HAS1, HAS2 and HAS3). Of the three, HAS1 is found to be localized more into the cytoplasmic space where it synthesizes intracellular HA. HA is a
Stamatia Laidou et al.
Redox biology, 32, 101458-101458 (2020-03-08)
Spinocerebellar ataxia type-1 (SCA1) is caused by an abnormally expanded polyglutamine (polyQ) tract in ataxin-1. These expansions are responsible for protein misfolding and self-assembly into intranuclear inclusion bodies (IIBs) that are somehow linked to neuronal death. However, owing to lack