Merck
MAB8251
Anti-Influenza A Antibody, nucleoprotein, clones A1, A3 Blend
ascites fluid, Chemicon®, from mouse
Zaloguj się aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe
Wybierz wielkość
100 μL
2200,00 zł
2200,00 zł
Przewidywana wysyłka DZISIAJSzczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZMS1020
Zamów zamówienie zbiorcze
Informacje o tej pozycji
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Pozwól nam pomóc
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
ascites fluid
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A1, monoclonal
A3, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG1 (A3)
IgG2a (A1)
Warunki transportu
wet ice
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
MAB8661MAB8257MAB8257B
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
A1, monoclonal, A3, monoclonal
clone
B2, monoclonal, B4, monoclonal
clone
A1, monoclonal
clone
A1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
immunofluorescence: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Immunogen
Influenza A blend.
Zastosowanie
Indirect immunofluorescence at 1:100-1:1000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
This Anti-Influenza A Antibody, nucleoprotein, clones A1, A3 Blend is validated for use in IF for the detection of Influenza A.
Działania biochem./fizjol.
All subtypes of Influenza A (H1N1, H2N2 and H3N2 and H5N1). Specific for the nucleoprotein antigen. No cross-reactivity seen to Influenza B, Parainfluenza 1, 2 or Adenovirus or RSV.
Postać fizyczna
Ascites fluid containing no preservatives.
Unpurified
Uwaga dotycząca przygotowania
Maintain for 1 year at -20°C from date of shipment. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. For maximum recovery of product, centrifuge the original vial after thawing and prior to removing the cap.
Komentarz do analizy
Control
Influenza Control Slides, Catalogue Number 5010-5
Inne uwagi
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maren Eggers et al.
Infectious diseases and therapy, 7(2), 249-259 (2018-04-11)
Recent virus epidemics and rising antibiotic resistance highlight the importance of hygiene measures to prevent and control outbreaks. We investigated the in vitro bactericidal and virucidal efficacy of povidone-iodine (PVP-I) 7% gargle/mouthwash at defined dilution against oral and respiratory tract
Recipients of vaccine against the 1976 "swine flu" have enhanced neutralization responses to the 2009 novel H1N1 influenza virus.
McCullers, JA; Van De Velde, LA; Allison, KJ; Branum, KC; Webby, RJ; Flynn, PM
Clinical Infectious Diseases null
Higher level of replication efficiency of 2009 (H1N1) pandemic influenza virus than those of seasonal and avian strains: kinetics from epithelial cell culture and computational modeling.
Mitchell, H; Levin, D; Forrest, S; Beauchemin, CA; Tipper, J; Knight, J; Donart et al.
Journal of virology null
Benjawan Khuntirat et al.
Journal of clinical virology : the official publication of the Pan American Society for Clinical Virology, 69, 78-80 (2015-07-26)
Influenza A/H5N1 actively circulated in Kamphaeng Phet (KPP), Thailand from 2004 to 2006. A prospective longitudinal cohort study of influenza virus infection in 800 adults conducted during 2008-2010 in KPP suggested that subclinical or mild H5N1 infections had occurred among
Shuguang Han et al.
Clinical and experimental pharmacology & physiology, 45(1), 84-93 (2017-08-31)
Curcumin, an active phenolic agent extract from the Curcuma longa, exhibits excellent anti-cancer, anti-inflammation, and neuroprotective effects. We aimed to investigate the anti-influenza role of curcumin in vitro and in vivo. The effect of curcumin on replication of influenza A