MABT1351
Przeciwciało anty-Tspan8-C, klon 51/15-8G4-17-42-1
clone 51/15-8G4-17-42-1, from rat
Synonim(y):
Tetraspanin-8, Tspan-8
Wybierz wielkość
Informacje o tej pozycji
Przejdź do
pochodzenie biologiczne
rat
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
51/15-8G4-17-42-1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, mouse
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Tspan8(216350)
Powiązane kategorie
1 of 4
Ta pozycja | MABC1161 | MABT329M | SAB2102595 |
|---|---|---|---|
| species reactivity human, mouse | species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity human |
| clone 51/15-8G4-17-42-1, monoclonal | clone CO-029, monoclonal | clone TROMA-1, monoclonal | clone polyclonal |
| Gene Information mouse ... Tspan8(216350) | Gene Information human ... TSPAN8(7103) | Gene Information human ... KRT8(3856) | Gene Information human ... TSPAN8(7103) |
| biological source rat | biological source mouse | biological source rat | biological source rabbit |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody |
| technique(s) immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) affinity binding assay: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable | technique(s) immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Komentarz do analizy
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Tspan8-C in HT-29 cell lysate.